重要文件
463523
Sigma-Aldrich
N-(三甲基硅基)烯丙胺
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=CHCH2NHSi(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
129.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
折射率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
106-109 °C (lit.)
密度
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)NCC=C
InChI
1S/C6H15NSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3
InChI 密鑰
FFJKAASRNUVNRT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
23.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-5 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)