文件
463396
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-吡咯烷酮-5-羧酸甲酯
97%
同義詞:
L-焦谷氨酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H9NO3
CAS號碼:
分子量::
143.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +10.5°, c = 1 in ethanol
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
90 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
HQGPKMSGXAUKHT-BYPYZUCNSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter