文件
462764
Sigma-Aldrich
双(草酸根)铂(II)酸钾 二水合物
99.9% trace metals basis
同義詞:
Dipotassium bis(oxalato)platinate(2−) dihydrate, Potassium dioxalatoplatinate(II), dihydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K2Pt(C2O4)2 · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
485.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)O[Pt]OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.2K.2H2O.Pt/c2*3-1(4)2(5)6;;;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;;2*1H2;/q;;2*+1;;;+2/p-4
InChI 密鑰
OOFIORZMOKMUAK-UHFFFAOYSA-J
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves