重要文件
462748
Sigma-Aldrich
(-)-N-(苯磺酰)谷氨酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO2CCH2CH2CH(NHSO2C6H5)CO2H
CAS號碼:
分子量::
287.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
光學活性
[α]24/D −15°, c = 5 in H2O
mp
137-140 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CC[C@H](NS(=O)(=O)c1ccccc1)C(O)=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)