462535
1 of 10
Sigma-Aldrich
180912
聚(丙烯腈- co - 丁二烯)
418870
聚(丙烯腈-co-丁二烯),二羧基封端
517941
聚(丙烯腈-co-丙烯酸甲酯)
398055
琥珀酸
658383
二氯四(2-(2-吡啶基)苯基)二铱(III)
61367
肉豆蔻酰基-L-肉碱
O7007
1,1′-硫代二辛烷
383694
聚丁二烯
BASMF2064
Replacement frit for Reference Electrodes
PH001063
PREGNANE-3,20-DIOL
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
C=CC=C.C=CC#N.COC(=O)C=C
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?