Key Documents
461474
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-甲基-1-(1-萘基)乙基胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C10H7CH(CH3)NHCH3
CAS號碼:
分子量::
185.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]24/D +89°, c = 4 in ethanol
折射率
n20/D 1.605 (lit.)
bp
261 °C (lit.)
密度
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN[C@H](C)c1cccc2ccccc12
應用
经测试用于对映选择性共轭加成的配体,加成到非外消旋锂有机(氨基)铜酸盐的环烯酮。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rossiter, B.E. et al.
Tetrahedron, 49, 965-965 (1993)