重要文件
460109
Sigma-Aldrich
癸二酸双(2-丁氧基乙基)酯
technical grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[-(CH2)4CO2CH2CH2O(CH2)3CH3]2
CAS號碼:
分子量::
402.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
等級
technical grade
雜質
10% polyalkyl substitution groups
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCOCCCC
應用
增塑剂
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)