重要文件
459585
Sigma-Aldrich
4,4-二甲基-2-(4'-甲基-2-联苯基)-2-噁吖啉
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H19NO
CAS號碼:
分子量::
265.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C3=NC(C)(C)CO3
InChI
1S/C18H19NO/c1-13-8-10-14(11-9-13)15-6-4-5-7-16(15)17-19-18(2,3)12-20-17/h4-11H,12H2,1-3H3
InChI 密鑰
JUNZDJNCZJUDRU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)