文件
459305
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg-OH
97%
同義詞:
Nα-Fmoc-L-精氨酸, Nα-(9-芴甲氧羰基)-L-精氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H24N4O4
CAS號碼:
分子量::
396.44
Beilstein:
4828015
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +8°, c = 1 in DMF
雜質
<3% water
mp
145-150 °C (lit.)
SMILES 字串
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H24N4O4/c22-20(23)24-11-5-10-18(19(26)27)25-21(28)29-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,25,28)(H,26,27)(H4,22,23,24)/t18-/m0/s1
InChI 密鑰
DVBUCBXGDWWXNY-SFHVURJKSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1