重要文件
459070
Sigma-Aldrich
六氯锇(IV)酸钾
≥99.99% trace metals basis
同義詞:
Osmium potassium chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K2OsCl6
CAS號碼:
分子量::
481.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
solid
mp
600 °C (dec.) (lit.)
密度
3.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Os/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI 密鑰
VGKQJCSDERXWRV-UHFFFAOYSA-H
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US), type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)