重要文件
457604
Sigma-Aldrich
β-丙内酯
97%
同義詞:
3-Hydroxypropionic acid lactone, Hydracrylic acid β-lactone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H4O2
CAS號碼:
分子量::
72.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
折射率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
密度
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
InChI 密鑰
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
注意
During storage insolubles may form due to self-polymerization
警告
OSHA-regulated carcinogen - 29 CFR Part 1910.1013
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)