About This Item
線性公式:
CH3O2CCF2O(CF2CF2O)x(CF2O)yCF2CO2CH3
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
推薦產品
分子量
average Mn ~2,000
介電常數
3.7, 50 Hz (23 °C)
折射率
n20/D 1.298 (lit.)
表面張力
225 dyn/cm, 20 °C
黏度
20 cSt(20 °C)(lit.)
酸值
5 meq/kg
溶解度
isopropanol, MEK, and THF: soluble
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(O)(F)F.COC(=O)C(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
應用
局部润滑剂。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves