重要文件
457051
Sigma-Aldrich
3-(Ethoxymethylene)-1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, mixture of cis and trans
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3COC(=CHOC2H5)COCF3
CAS號碼:
分子量::
210.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
96%
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
密度
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCO\C=C(\C(C)=O)C(=O)C(F)(F)F
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)