重要文件
456411
Sigma-Aldrich
十二氯三钛铝
TiCl3:AlCl3 3:1
同義詞:
三氯化钛-三氯化铝混合体
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(TiCl3)3 · AlCl3
CAS號碼:
分子量::
596.02
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
形狀
solid
成份
TiCl3:AlCl3, 3:1
反應適用性
reagent type: catalyst
core: titanium
SMILES 字串
Cl[Al](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/Al.12ClH.3Ti/h;12*1H;;;/q+3;;;;;;;;;;;;;3*+3/p-12
InChI 密鑰
DGFMFXMKCUOBCD-UHFFFAOYSA-B
應用
低价钛在咪唑啉合成中是一种有用的还原剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Atul A More et al.
Organic letters, 18(6), 1458-1461 (2016-03-08)
The first total synthesis of integrastatin B, a potent HIV-1 integrase inhibitor, has been accomplished in seven steps with a 17.9% overall yield employing easily accessible starting compounds. The Oxone-mediated oxidative benzofuran dearomatization cascade has been employed as the key
Periasamy, M. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 4767-4767 (1996)