化驗
97%
mp
167-170 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].N#CC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C7H7N2.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,7H2;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEJOROWXIWLCMS-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
A one-pot synthesis of substituted pyrido [2, 3-b] indolizines.
Tetrahedron, 67(6), 1071-1075 (2011)