文件
453110
Sigma-Aldrich
1,1′-(1,4-亚苯基)二(2,5-二甲基-1H-吡咯-3,4-二羧酸)四乙酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30H36N2O8
CAS號碼:
分子量::
552.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
174-178 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1c(C)n(c(C)c1C(=O)OCC)-c2ccc(cc2)-n3c(C)c(C(=O)OCC)c(C(=O)OCC)c3C