文件
450510
Sigma-Aldrich
氧化氘
99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
同義詞:
氘代水, 重水
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
D2O
CAS號碼:
分子量::
20.03
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
同位素純度
99.9 atom % D
品質等級
形狀
liquid
包含
0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
技術
NMR: suitable
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
SMILES 字串
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
氧化氘(D 2 O,重水)是含有 0.05 wt.%3-(三甲基硅基)丙酸-2,2,3,3- D 4 酸钠盐的氘代水。它是 D/H 交换反应的氘 (D) 的安全和廉价来源。已测定氢 (H) 与 D 2 O 分子交换氘的平衡常数。据报告表明,在 D 2 O 中制备的明胶凝胶比在水中制备的凝胶具有更高的硬度。采用量热法研究了温度对氘的晶态和液态热容的影响,测定了氘的熔点、熔点焓和熔点熵。目前已经研究了它作为治疗人胰腺癌的潜在药物的用途。
應用
氧化氘可用于以下过程:
  • 作为核磁共振溶剂。
  • 制备β -氘代乙醇。
  • 在原子反应堆中吸附中子。
  • 氘转移剂与六甲基二硅烷结合用于从炔烃制备1,2-二氘代二烯烃。
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Andrew J Jezewski et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 730413-730413 (2021-10-05)
Glycolysis controls cellular energy, redox balance, and biosynthesis. Antiglycolytic therapies are under investigation for treatment of obesity, cancer, aging, autoimmunity, and microbial diseases. Interrupting glycolysis is highly valued as a therapeutic strategy, because glycolytic disruption is generally tolerated in mammals.
NMR spectroscopy of saccharide-doped PAGAT dosimeters.
Skyt PS, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 573 (2015)
Ruthenium-Catalyzed Regioselective Deuteration of Alcohols at the β-Carbon Position with Deuterium Oxide.
Tse SKS, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 17(49), 13918-13925 (2011)
The Exchange Reaction of Hydrogen and Deuterium Oxide.
Crist RH and Dalin GA
J. Chem. Phys. , 2(8), 548-548 (1934)
Reduction of alkynes into 1, 2-dideuterioalkenes with hexamethyldisilane and deuterium oxide in the presence of a palladium catalyst.
Shirakawa E, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47, 5885-5886 (2005)