重要文件
449806
Sigma-Aldrich
氟化铕(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
同義詞:
Europium fluoride, Europium trifluoride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
EuF3
CAS號碼:
分子量::
208.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: europium
雜質
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
bp
2280 °C (lit.)
SMILES 字串
F[Eu](F)F
InChI
1S/Eu.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于制备新型混合金属氟化物以及用于研究氟化物玻璃。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 622, 1601-1601 (1996)
Ferroelectr., Lett. Sect., 20, 59-59 (1995)
Journal of Luminescence, 66, 290-290 (1995)
Journal of Non-Crystalline Solids, 197, 8-8 (1996)
R Peslin et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 80(6), 2198-2203 (1996-06-01)
Specific airway resistance (sRaw) measured by body plethysmography without conditioning of the inspired air to BTPS exhibits a strong frequency dependence related to the fact that the warming and wetting of the gas in the airways is not instantaneous (R.