重要文件
449342
Sigma-Aldrich
2,3,6-三氟苯甲醛
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F3C6H2CHO
CAS號碼:
分子量::
160.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
折射率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
密度
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(F)c(C=O)c1F
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F
閃點(°C)
76 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)