文件
449113
Sigma-Aldrich
Merrifield 多肽树脂
200-400 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g Cl- loading, 2 % cross-linked
同義詞:
氯甲基化的苯乙烯-二乙烯基苯树脂, 氯甲基化聚苯乙烯, 氯甲基化苯乙烯/二乙烯基苯共聚物, 聚(苯乙烯-co-乙烯基苄基氯-co-二乙烯基苯), 聚苯乙烯交联二乙烯基苯,氯甲基化, 苯乙烯和二乙烯基苯的氯甲基化共聚物
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
交聯
2 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
2.0-2.5 mmol/g Cl- loading
粒徑
200-400 mesh
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI 密鑰
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves