重要文件
448443
Sigma-Aldrich
(-)-单-(1R)-邻苯二甲酸薄荷酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H24O4
CAS號碼:
分子量::
304.38
Beilstein:
3210525
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −95°, c = 5 in chloroform
mp
103-108 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C18H24O4/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)22-18(21)15-7-5-4-6-14(15)17(19)20/h4-7,11-13,16H,8-10H2,1-3H3,(H,19,20)/t12-,13+,16-/m1/s1
InChI 密鑰
LJFJPDHXAWVDSA-DVOMOZLQSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)