重要文件
447803
Sigma-Aldrich
5-[3-(三氟甲基)苯基]-2-糠酸
95%
同義詞:
5-[3-(三氟甲基)苯基]-2-呋喃甲酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H7F3O3
CAS號碼:
分子量::
256.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
mp
199-205 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-10(18-9)11(16)17/h1-6H,(H,16,17)
InChI 密鑰
ADRFTNFHVKVATK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)