Key Documents
446637
Sigma-Aldrich
酞菁氢氧化铝
Dye content 85 %
同義詞:
(29H,31H-酞菁)氢氧化铝
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H17AlN8O
CAS號碼:
分子量::
556.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 85%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
698 nm
SMILES 字串
O[Al]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Al.H2O/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;1H2/q-2;+3;/p-1
InChI 密鑰
QMBKZWHVFIDIRL-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
V Nesi-Reis et al.
Photodiagnosis and photodynamic therapy, 21, 239-245 (2017-12-25)
This study investigated the activity of photosensitive phthalocyanines on promastigotes and amastigotes of Leishmania (L.) amazonensis. Aluminum phthalocyanine chloride (AlPcCl), Aluminum phthalocyanine hydroxide (AlPcOH) and zinc phthalocyanine (PcZn) were tested in the presence (matte red LED, potency of 2.5-2.3 μW for