文件
446521
Sigma-Aldrich
聚[N,N′-(1,3-亚苯基)间苯二酰胺]
同義詞:
1,3-苯二胺--间苯二甲酰氯共聚物, 1,3-苯二胺-1,3-苯二甲酰二氯共聚物, m -二胺苯-间苯二甲酰氯共聚物, m -苯二胺-间苯二甲酰氯共聚物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C14H14N2O2)n
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
mp
>371 °C (dec.) (lit.)
溶解度
DMF-LiCl: soluble
密度
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
c1ccccc1.NC(=O)c2cccc(c2)C(N)=O
應用
用于高温和火焰防护服。必须具有高温稳定性的电绝缘纸。
物理性質
不会熔化。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3