Key Documents
446270
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2,8-diisopropyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H25NO2
CAS號碼:
分子量::
227.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
黏度
30 cP(lit.)
bp
127 °C/15 mmHg (lit.)
溶解度
polyols and organic solvents: soluble
密度
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC12COC(C(C)C)N1C(OC2)C(C)C
應用
Moisture-scavenger.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
特點和優勢
Hydrolyzed by water to yield a ketone and amino alcohol, which reacts with isocyanate groups.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)