重要文件
446254
Sigma-Aldrich
3-乙基-2-甲基-2-(3-甲基丁基)噁唑烷
90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H23NO
CAS號碼:
分子量::
185.31
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
90%
雜質
<5% 5-methyl-2-hexanone and 2-(ethylamino)ethanol
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
黏度
<100 cP, Brookfield(lit.)
bp
209 °C (lit.)
溶解度
polyols and organic solvents: soluble
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN1CCOC1(C)CCC(C)C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
除水剂。
用于氨基甲酸酯预聚物的反应性稀释剂。替换多元醇组分。
特點和優勢
与水反应生成挥发性酮和氨基醇。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)