Key Documents
446033
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-Abz-OH
97%
同義詞:
N-芴甲氧羰基-2-氨基苯甲酸, Fmoc-2-氨基苯甲酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H17NO4
CAS號碼:
分子量::
359.37
Beilstein:
7659726
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
216-218 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-12,19H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChI 密鑰
CNAVPEPPAVHHKN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mihai Ciustea et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(20), 6563-6570 (2008-09-24)
Variola virus, the causative agent of smallpox, is a potential bioweapon. The development of new antiviral compounds for smallpox prophylaxis and treatment is critical, especially because the virus can acquire resistance to the drugs that are currently available. We have