文件
445444
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-3-氯扁桃酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4CH(OH)CO2H
CAS號碼:
分子量::
186.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]30/D −124°, c = 3 in H2O
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@@H](C(O)=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
SAMVPMGKGGLIPF-SSDOTTSWSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3