重要文件
445436
Sigma-Aldrich
2-(2-氯乙酰氨基)-4-噻唑乙酸乙酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H11ClN2O3S
CAS號碼:
分子量::
262.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
146-148 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)Cc1csc(NC(=O)CCl)n1
InChI
1S/C9H11ClN2O3S/c1-2-15-8(14)3-6-5-16-9(11-6)12-7(13)4-10/h5H,2-4H2,1H3,(H,11,12,13)
InChI 密鑰
HIQNYVMHIBFTCT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)