重要文件
445266
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基甲酰胺双[2-(三甲基硅基)乙基]乙缩醛
95%
同義詞:
1,1-双(2-三甲基硅基乙氧基)-N,N-二甲基甲胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H33NO2Si2
CAS號碼:
分子量::
291.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
125-127 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)C(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)