Key Documents
444537
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-5-羟甲基-2-吡咯烷酮对甲苯磺酸酯
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H15NO4S
CAS號碼:
分子量::
269.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +8.5°, c = 1 in ethanol
mp
124-128 °C (lit.)
官能基
tosylate
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CCC(=O)N2
InChI
1S/C12H15NO4S/c1-9-2-5-11(6-3-9)18(15,16)17-8-10-4-7-12(14)13-10/h2-3,5-6,10H,4,7-8H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
AMZNHHZJURKRFX-JTQLQIEISA-N
應用
作为合成 (R)- 和·(S)-二氨基戊酸和 5-氮杂半咕啉二齿氮配体(可用于不对称催化)的结构单元。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2158-2158 (1992)
Tetrahedron, 48, 2143-2143 (1992)