Key Documents
444154
Sigma-Aldrich
高氯酸钇(III) 溶液
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
同義詞:
Yttrium triperchlorate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Y(ClO4)3
CAS號碼:
分子量::
387.26
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
liquid
濃度
40 wt. % in H2O
密度
1.451 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Y+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Y/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
IVPOFHHOVYEBFC-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Flame over circleCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3