文件
44376
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-氰基-β-Phe-OH
≥98.0%
同義詞:
(S)-3-(Boc-氨基)-3-(4-氰苯基)丙酸, Boc-4-氰基-D-β-苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H18N2O4
CAS號碼:
分子量::
290.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0%
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(8-13(18)19)11-6-4-10(9-16)5-7-11/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
PYMTTWVQVSELBI-LBPRGKRZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3