重要文件
443336
Sigma-Aldrich
N-乙基-N-异丙苯胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5N(C2H5)CH(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
163.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
223-225 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H17N/c1-4-12(10(2)3)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
LHGCJZLKSBOOTD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
N-Ethyl-N-isopropylaniline-borane is a highly reactive amine-borane adduct. The reaction of diborane gas with neat amine at 0-5°C affords N-ethyl-N-isopropylaniline-borane.
應用
N-Ethyl-N-isopropylaniline may be used in the preparation of borane-N-ethyl-N-isopropylaniline complex, a reagent used for hydroboration.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Molecular addition compounds. 11. N-ethyl-N-isopropylaniline-borane, a superior reagent for hydroborations and reductions.
Brown HC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(!5), 5154-5163 (1998)
Microwave-assisted synthesis of highly substituted aminomethylated 2-pyridones.
Pemberton N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(23), 7830-7835 (2004)