Key Documents
44210
Sigma-Aldrich
叔十二烷基硫醇
technical, ≥97.0% (RT)
同義詞:
十二烷基硫醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C12H25SH
CAS號碼:
分子量::
202.40
Beilstein:
1738382
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
technical
化驗
≥97.0% (RT)
bp
227-248 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
InChI 密鑰
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
同分异构体的混合物(主要是 C12);主要通过四丙烯与 H2S 反应来制备
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)