Key Documents
441724
Sigma-Aldrich
1,3,4,6-四(丁氧基甲基)甘脲
average Mn 550, technical grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H46N4O6
CAS號碼:
分子量::
486.65
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
等級
technical grade
分子量
average Mn 550
折射率
n20/D 1.4788 (lit.)
Gardner-Holdt
22.7-36.2 stokes(25 °C)(lit.)
bp
>204 °C (lit.)
溶解度
polar organic solvents: soluble
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
交联剂。
水或溶剂型醇酸树脂、环氧树脂、环氧酯、聚酯和乙烯基聚合物的交联剂,可用于涂料、搪瓷和引物。
特點和優勢
提高固化膜的粘附力,增加耐腐蚀性和柔韧性。需要强酸型交联催化剂。自缩趋势低。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)