重要文件
441082
Sigma-Aldrich
肽菁化镓
Dye content 75 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H17GaN8O
CAS號碼:
分子量::
599.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 75%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
695 nm
SMILES 字串
O[Ga]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)