文件
440949
Sigma-Aldrich
联-(4-氯二苯砜)
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(-C6H4SO2C6H4Cl)2
CAS號碼:
分子量::
503.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
278-280 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C24H16Cl2O4S2/c25-19-5-13-23(14-6-19)31(27,28)21-9-1-17(2-10-21)18-3-11-22(12-4-18)32(29,30)24-15-7-20(26)8-16-24/h1-16H
InChI 密鑰
OZUNPRDEUXITBO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4,4′-Bis[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1,1′-biphenyl is a sulfur containing organic building block. It is useful for organic synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3