重要文件
44065
Sigma-Aldrich
1,12-十二烷二基双(三丁基膦)二溴化物
≥95.0% (AT)
同義詞:
十二亚甲基双(三丁基膦)二溴化物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C36H78Br2P2
CAS號碼:
分子量::
732.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0% (AT)
SMILES 字串
[Br-].[Br-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
其他說明
离子对色谱试剂
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A. Ohki et al.
Chromatographia, 32, 73-73 (1991)
Clarissa K L Ng et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(2), 811-816 (2006-01-20)
A series of bisquaternary ammonium salts with a 12-carbon spacer between the positive charges were synthesized, and their antifungal activity has been investigated. Compounds with butyl, pentyl, and isopentyl headgroups were the most potent antifungal agents with MICs in the