等級
anhydrous
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: erbium
密度
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Er](I)I
InChI
1S/Er.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
OKVQKDALNLHZLB-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges