化驗
97%
bp
158-163 °C (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
密度
1.318 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C(=C\C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(2-4(9)10)5(6,7)8/h2H,1H3,(H,9,10)/b3-2-
InChI 密鑰
QRRCTLYMABZQCS-IHWYPQMZSA-N
應用
用于合成三氟甲基化二氢化茚。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Bull. Soc. Chim. Belg., 103, 263-263 (1994)