Key Documents
439304
Sigma-Aldrich
3,5-二氯-1-氟吡啶四氟硼酸盐
technical grade, 85%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3BCl2F5N
CAS號碼:
分子量::
253.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
technical grade
化驗
85%
mp
211 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.F[n+]1cc(Cl)cc(Cl)c1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)