重要文件
438812
Sigma-Aldrich
2-乙酰-1-(苯基磺酰基)吡咯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H11NO3S
CAS號碼:
分子量::
249.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
95-96 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1cccn1S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-10(14)12-8-5-9-13(12)17(15,16)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3
InChI 密鑰
HJDMXZKPGSYRAE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)