重要文件
436992
Sigma-Aldrich
N-叔丁氧羰基-1,3-丙二胺
95%
同義詞:
N-(3-氨基丙基)氨基甲酸叔丁酯, N-Boc-1,3-二氨基丙烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3COCONH(CH2)3NH2
CAS號碼:
分子量::
174.24
Beilstein:
3588328
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
95%
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: spacer
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
22 °C (lit.)
密度
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
NCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)