重要文件
436496
Sigma-Aldrich
N,N′-Dithiobisphthalimide
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H8N2O4S2
CAS號碼:
分子量::
356.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
mp
225-229 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1N(SSN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
包裝
Packaged in glass bottles
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)