重要文件
436275
Sigma-Aldrich
三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钐(III)
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Sm(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS號碼:
分子量::
700.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
98%
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Sm](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)