文件
434566
Sigma-Aldrich
聚(4-苯乙烯磺酸- co - 马来酸) 钠盐
average Mw ~20,000, powder
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH2CH(C6H4SO3R)]x[CH(CO2R)CH(CO2R)]y, R=H or Na
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
powder
分子量
average Mw ~20,000
黏度
30 cP, 25 wt. % in H2O(lit.)
溶解度
H2O: soluble
密度
0.801 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H8.C4H2O3.Na/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-3-1-2-4(6)7-3;/h2-7H,1H2;1-2H;/q;;+1
InChI 密鑰
AGYUYWQDVRLUBV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
4-苯乙烯磺酸:马来酸的摩尔比为 3:1
應用
锅炉添加剂,防止结垢并且除垢。钙盐的晶体改性剂,氧化铁的良好分散剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Erik C Gunther et al.
Cell reports, 26(1), 145-158 (2019-01-04)
Cellular prion protein (PrPC) binds the scrapie conformation of PrP (PrPSc) and oligomeric β-amyloid peptide (Aβo) to mediate transmissible spongiform encephalopathy (TSE) and Alzheimer's disease (AD), respectively. We conducted cellular and biochemical screens for compounds blocking PrPC interaction with Aβo.
文章
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.