文件
434094
Sigma-Aldrich
(2-亚甲基-1,3-丙二基)双[三氯硅烷]
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=C(CH2SiCl3)2
CAS號碼:
分子量::
322.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
128-131 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Si](Cl)(Cl)CC(=C)C[Si](Cl)(Cl)Cl