文件
433918
Sigma-Aldrich
偏磷酸钡
同義詞:
Barium dimetaphosphate, Barium polyphosphate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ba(PO3)2
CAS號碼:
分子量::
295.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
形狀
powder
mp
1560 °C (lit.)
溶解度
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
SMILES 字串
[Ba++].[O-]P(=O)=O.[O-]P(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HO3P/c;2*1-4(2)3/h;2*(H,1,2,3)/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
XNJIKBGDNBEQME-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1