About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H14N2O2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
194.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (AT)
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
SMILES 字串
Cl.NCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H14N2O2.ClH/c1-2-6-11-7(10)9-5-3-4-8;/h2H,1,3-6,8H2,(H,9,10);1H
InChI 密鑰
KNZVKXKPJJFXRK-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3